安全性情報
700267P
Avanti
Glycodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥31,400
¥31,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥31,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO5
CAS番号:
分子量:
449.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥31,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg ((700267P-10MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1
InChI Key
WVULKSPCQVQLCU-BUXLTGKBSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700267P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
700267P-10MG:
700267P-BULK:
700267P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)