詳細
Dehydroepiandrosterone
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (700087P-1g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
700087P-1G:
700087P-BULK:
700087P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック