スキップする
D4000
trans-デヒドロアンドロステロン
≥99%
別名:
3β-ヒドロキシ-5-アンドロステン-17-オン, 5-アンドロステン-3β-オール-17-オン, DHEA, デヒドロイソアンドロステロン, デヒドロエピアンドロステロン, プラステロン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
CAS番号:
分子量:
288.42
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-175-5
Beilstein/REAXYS Number:
2058110
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
crystalline powder
Assay:
≥99%
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
149-151 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Biochem/physiol Actions
GABAAレセプターのネガティブモジュレーター。エストロゲンおよびアンドロゲンの両方の特性のある副腎から分泌されるステロイドです。強力なエストロゲンである5-アンドロステンジオールに変換されると、エストロゲン感受性の乳房腫瘍の成長と生存を高めます。高濃度ではあるが生理学的に妥当な濃度でDHEAは、クロマフィン前駆細胞の増殖を阻害し、ドーパミン作動性分化を誘導します。
GABAAレセプターのネガティブモジュレーター。副腎から分泌されるステロイドで、エストロゲンおよびアンドロゲンの両方の性質を持ちます。強力なエストロゲンである5-アンドロステンジオールに変換されると、エストロゲン感受性の乳房腫瘍の成長と生存を高めます。高濃度ではあるが生理学的に妥当な濃度でDHEAは、クロマフィン前駆細胞の増殖を阻害し、ドーパミン作動性分化を誘導します。
GABAA受容体の負の修飾物質。エストロゲンおよびアンドロゲンの両方の特性のある副腎から分泌されるステロイドです。強力なエストロゲンである5-アンドロステンジオ-ルに変換されると、エストロゲン感受性の乳房腫瘍の成長と生存を高めます。
デヒドロアンドロステロン(DHEA)は、GABAA受容体の負の修飾物質です。エストロゲンとアンドロゲンの両方の特性を持つ、副腎から分泌されるステロイドです。DHEAは強力なエストロゲンである5-アンドロステンジオールに変換されると、エストロゲン感受性を持つ乳房腫瘍の成長と生存を高めます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P8129700087PEHU133951
DHEA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700087P
DHEA
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)