詳細
(3β,25R)-spirost-5-en-3-ol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg (700085P-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)C5CC1
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Jan Code
700085P-VAR:
700085P-BULK:
700085P-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック