Merck
700212P
Avanti
Cholic acid
powder, Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O5
分子量:
408.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700212P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
700212P-10MG:
700212P-VAR:
700212P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)