Merck
330277P
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H39D4NO6
分子量:
469.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (330277P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI Key
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330277P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
330277P-VAR:
330277P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)