Merck
870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥110,000
¥110,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥110,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H56D9NO4
CAS番号:
分子量:
548.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
¥110,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C33H65NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33(37)38-31(29-32(35)36)30-34(2,3)4/h31H,5-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI Key
KOCKWDDTAHPJSX-OJMQLLJWSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870856P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870856P-VAR:
870856P-BULK:
870856P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)