安全性情報
300212AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 1
Avanti Research - A Croda Brand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1X1 ea (300212-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
官能基
(Sphingolipid)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Targeted drug delivery
特徴および利点
Instructions for using the LNP Lipid Blend 1:
1) Dissolve cationic lipid in ethyl alcohol.
2) Once completely dissolved, use pipette to transfer cationic/ethanol solution into LNP Blend 1 vial.
3)Add amount of ethyl alcohol required to bring lipids to total desired volume. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. 4) Dilute nucleic acid in aqueous buffer (use appropriate pH for cationic lipid).
5) Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. 6) Remove ethanol by dialysis.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
300212-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)