安全性情報
300213
Avanti
LNP Lipid Blend 2
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Lipid Blend 2 for LNP Formulation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
包装
pkg of 1x1 ea (300213-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
特徴および利点
Pre-mixed lipid blend composed of components suitable for producing nucleic acid-based lipid nanoparticles. Recommended for use with DNA/plasmid cargo.
包装
5 mL amber glass vial with aluminum seal (300213-1EA)
調製ノート
Dissolve lipids in 1-mL ethyl alcohol. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. Dilute nucleic acid in aqueous buffer. Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. Remove ethanol by dialysis.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 890890P18:1 TAP (DOTAP), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 700107PSitosterol (synthetic from plant sterol), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 850365P18:0 PC (DSPC), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 880151PDMG-PEG 2000, Avanti Research - A Croda BrandSDS
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
300213-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)