詳細
PLGA nanoparticle screening kit for synthesis of 100 and 200 nm particles
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Step-by-step protocols developed and tested by our formulation scientists
- Flexible synthesis tool to create uniform and reproducible nanoparticles
- Choose from standard glassware-based nanoprecipitation or microfluidic-based protocols
- Optimized to make nanoparticles 75-200 nm nanoprecipitation or microfluidics with low polydispersity
- Based on non-toxic, biodegradable polymers
法的情報
関連製品
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
NanoFabTx™ platform accelerates drug development with ready-to-use formulations and microfluidic devices for particle synthesis.
NanoFabTx™キットは、ナノ粒子・リポソームドラッグデリバリー製剤の迅速かつ十分に制御された合成のために最適化されています。薬物放出挙動が制御された、さまざまな治療薬化合物のカプセル化を行うことができます。
NanoFabTx™DDS製剤プラットフォームは、マイクロ粒子、ナノ粒子またはリポソーム製剤を容易に合成可能なキットです。NanoAssemblr®装置を用いたナノ製剤化事例をご紹介します。
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.