Merck
Z742619
Whatman® アニオン交換セルロース
DE52
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 2 kg
メーカー/製品名
Whatman 4057-200
Whatman Article No. 28419499 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DEシリーズの弱(pH依存性の電荷)陰イオン交換体は、ジエチルアミノエチル(DEAE)三級アミン官能基に基づいています。QA52は強(pH非依存性の電荷)陰イオン交換体で、四級アミン基を含有します。
DE23乾燥型繊維性DEAEセルロース - 微粒子除去後は特に高流速になります。負電荷を有する生体高分子に適しています。
DE32乾燥型微顆粒性DEAEセルロース - 事前に反復処理するとDE52と同様のパフォーマンス特性を示します。
DE52事前膨潤型微顆粒性DEAEセルロース - 世界中で最も広く使用されていると考えられるDEAEセルロースです。負の低電荷から高電荷を有する生体高分子に使用します。分離能に優れ、高流速です。
DE53事前膨潤型微顆粒性DEAEセルロース - DEAEの陰イオン交換体を部分的に四級化したもので、DE52より置換率、交換容量とも高い充填剤です。DE52充填剤と連続して使用できます。
QA52事前膨潤型微顆粒性QAセルロース - 強塩基性四級アミンを有する陰イオン交換体で、置換率は中程度、タンパク交換容量が高い充填剤です。完全にイオン化されており、あらゆるpH条件下で一定の電荷を保ちます。高いpHでの用途に優れています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)