Merck
Z175277
Sigma-Aldrich
Sure/Pac スチール製サンプルシリンダー
capacity 900 mL, diam. 3 in.
別名:
Sure/Pac シリンダー, サンプルシリンダー, スチール製サンプルシリンダー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,500
¥11,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,500
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
¥11,500
Check Cart for Availability
キャパシティ
900 mL
直径
3 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
反応性や圧力のためにガラスビンを使うことのできない、空気に不安定な液体や液化ガスを、試験研究用容量で輸送、保管および分配するための、便利で安全な方法を提供します。Sure/Pacシリンダーはスチール製なので、破損することはまずありません。また、底面が広いためガラスビンよりも倒れにくくなっています。Sure/Sealボールバルブを取り付けると、空気に不安定な液体がリークしにくいように密栓できます。真鍮製シリンダープラグを併用することで、さらに安全に使用できます。ボールバルブは十分に広く、275 mL Sure/Pacシリンダーの底に届くディスポーザブルパスツールピペット(通常9インチ)で必要に応じて溶液を取り出すことができます。ガスニードルバルブを取り付けると、低圧ガスとしての液化ガスや低沸点液体の保管と分配に使用できます1。シリンダーは低炭素鋼製で、銅ろうの継ぎ目があります。DOT規格4B-350(Z420646のみ)および4B-240適合。定格240 psi。1/4インチNPTFインレット付き。
1.Sure/Pacガス分配ステーションについてはガス器具の項目をご覧ください。
法的情報
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1