Merck
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
red PTFE/white silicone
包装
pkg of 100 ea
直径
8 mm
厚さ
0.065 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion