Z186732
別名:
expansion vessel, gas pipette protection
Z186732-1EA
¥8,681
出荷可能日2025年4月23日詳細
1 of 10
Z186740
ガスバッグ
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
Z186775
Gas-collecting bulb
Supelco
1.12080
Z200336
Squeeze-bulb pump
Z186767
PVC stopcock
22147-U
ガスサンプリング用真空採取瓶
Z279080
Tedlar® gas sampling bag
Z420085
STAT-O-LOK™ quick-disconnect
1.00030
アセトニトリル
rubber
pack of 1 ea
6 psi max. pressure
~242 mL
6 mm × 11 mm
Laboratory Containers & Storage
Laboratory Sample Collection
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
Z279099
22146-U
24633
1L Tedlar® PLV ガスサンプリングバッグ w/Thermogreen® LB-2 セプタ
30289-U
テドラー®ガスサンプリングバッグ
30284-U
30226-U
Supel™-不活性多層ホイル