Merck
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,540
¥14,540
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,540
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥14,540
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
L
70 mm
5 mm
接続外径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)