¥11,130
Check Cart for Availability
おすすめの製品
特徴
capacity 3.8 L
包装
pack of 1 ea
L × W
12 in. × 12 in.
フィッティング
on/off
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- EPA cited
- Flexible
- Will not contaminate sample
Reusable 2 mil thick bags made of Tedlar® PVDF fluoropolymer film for sampling gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Applications include sampling: carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon, and mercaptans.
法的情報
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック