This product is currently offered as 12 vials of 1 mL volume. 12 EA means 12 each.
おすすめの製品
物質
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 12 ea
キャップサイズ
13-425
直径× H
13 mm × 44 mm
容量
1 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック