Merck
23226
磁気攪拌子
for use with For 0.1-2.0mL vessels, pkg of 6 ea, PTFE
別名:
攪拌子0.3 mL~2 mL M.V. PK6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥24,020
¥24,020
出荷予定日2025年3月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥24,020
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
¥24,020
出荷予定日2025年3月30日
物質
PTFE
triangular PTFE-coated
包装
pkg of 6 ea
適合性
for use with For 0.1-2.0mL vessels
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
磁気攪拌子は、ガスクロマトフラフィー質量分析(GC-MS)で分析するモルトウイスキー揮発性成分のスターバ抽出(SBSE)において、サンプル攪拌に使用できます。[1]
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of volatiles of malt whisky by solid-phase microextraction and stir bar sorptive extraction.
Demyttenaere RCJ.
Journal of Chromatography A, 985(1-2), 221-232 (2003)
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
質問
  1. Welche Dimensionen hat der Rührfisch? 
    1 回答
    1. The total length of this stir vane is 0.373 inches, the total width is 0.218 inches. See the image below to review the supplier drawing for this item.