Merck
DWK73785-15
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (15 mL), without cap, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 EA
¥32,100
¥32,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
125 EA
¥32,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥32,100
Check Cart for Availability
物質
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
メーカー/製品名
Kimble® 73785-15
キャパシティ
(15 mL)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. matching cap for this tube?
    1 回答
    1. This product is manufactured by DWK Life Sciences, part number 73785-15 (found in the "Properties" section of the product page). According to the manufacturer, this product has a thread measurement of 13-415. The products that will fit this centrifuge tube are listed below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/dwk45066c13
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/dwk7380213415
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/cls9999132
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/cls9999913
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/cls999813