Merck
Z115053
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 0.3 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 35 mm, pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥22,500
¥22,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥22,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥22,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 12 ea
直径× H
13 mm × 35 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)