Merck
BR136225
BRAND® stirring rod
PTFE (with spatulate ends), L × D 300 mm × 8 mm
別名:
PTFE, Stirring rods
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,227
¥3,227
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,227
About This Item
UNSPSCコード:
41121802
NACRES:
NB.72
¥3,227
Check Cart for Availability
物質
PTFE (with spatulate ends)
詳細
with spatulate ends
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 136225
L × D
300 mm × 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)