Merck
WHA10402012
Whatman® nitrocellulose NC10 filter discs 0.1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
別名:
Whatmanフィルター, Z697370, セルロースメンブラン, メンブランフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Whatman® ニトロセルロース膜フィルター, NC10 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Whatman 10402012
Whatman Article No. 28415055 (US reference)
包装
pkg of
直径
47 mm
ポアサイズ
0.1 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Standard membrane filter for most applications involving particles and cells from 0.1 µm to 12.0 µm
  • Samples are retained on the surface for easy microscopic analysis and recovery
  • Temperature-resistant cellulose nitrate can withstand autoclaving up to 121°C with no loss in integrity
  • Whatman membrane filters exhibit a low shrinkage during autoclaving, reducing tearing
  • High strength and flexibility prevent tearing during handling, loading, and autoclaving
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the