スキップする
VMWP04700
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.05 µm孔径
greener alternative
より環境に優しい選択肢
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.05 μm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.05 μm pore size, 72 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
bubble point
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
MF-Milliporeメンブレンは、酢酸セルロースと硝酸セルロースで構成されています。これらの生物学的に不活性な混合には、幅広い分析・研究用途があります。
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
DNAとタンパク質のマイクロダイアリシス
Features and Benefits
  • 生物および環境モニタリングアプリケーションに適します。
  • 高圧蒸気滅菌可能で、エチレンオキサイドおよびγ線照射滅菌法に適合します。
Other Notes
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
VMWP01300VMWP09025VMWP02500
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 0.74 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
diam.
47 mm
diam.
13 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
signalword
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
適用法令
第5類:自己反応性物質 + 硝酸エステル類 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)