物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with ASTM® D5755
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
パラメーター
0.4 L/min-cm2 air flow rate
1.5 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
100 μm
重量分析抽出物
1.5%
屈折率
n/D 1.5
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.1 μm pore size
74 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
VCWP04700:
試験成績書(COA)