Merck
RW0304700
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.2 μm孔径
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
強化メンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
品質水準
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
200 μm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
75 % porosity
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:RW03
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
強化プレフィルターメンブレンは、さまざまな液体やガスから汚染物質を除去するために使用されます。汚れ保持性能が高く、かつ圧力損失の低いフィルターのため、滅菌グレードフィルターの前にあらかじめ汚染物質レベルを下げておくために最適です。メルクの強化プレフィルターメンブレンは、アスベストやグラスファイバーを含む従来のプレフィルター材料とは異なり低剥離性材料で作られています。これらのフィルターは、セルロースメンブレンの表面で汚染物質を保持します。
特長&利点:
•優れた処理能力をもたらす汚れ積載量の高いプレフィルター
•下流のファイバーに負荷をかけない低剥離性基質
用途:
滅菌グレードフィルターの前の予備ろ過
アプリケーション
0.22 μmメンブレンによるろ過前のプレろ過過
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3