Merck
W512508
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
mixture of isomers, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCN
CAS番号:
分子量:
149.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
16.05
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W512508-1KG:
W512508-SAMPLE:
W512508-BULK:
W512508-VAR:
W512508-4KG:
W512508-9KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and