Merck
31732
Supelco
アバメクチン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
アベルメクチン B1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C1O[C@@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/COC7[C@H](O)C(C)=CC(C(=O)O3)[C@]67O)O2)C=C[C@@H]1C
InChI
1S/C48H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35?,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
InChI Key
RRZXIRBKKLTSOM-RDKIRRGNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アバメクチン(MK-0936)はアベルメクチンファミリーに属しています。このファミリーは通常、スピロケタールユニット、ヘキサヒドロベンゾフランユニットおよびジサッカライド置換を持つ骨格として大員環を有します。MK-0936 は Streptomyces avermitilis によって生産される天然の発酵生成物です。
アプリケーション
アバメクチンはオレンジ試料中の残留アバメクチンの定量のための液体クロマトグラフィー‐エレクトロスプレータンデムマススペクトロメトリー LC-ESI-MS-MS 法で標準物質として用いられています。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
31732-BULK:
31732-100MG:4548173299884
31732-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of abamectin and azadirachtin residues in orange samples by liquid chromatography?electrospray tandem mass spectrometry.
Pozo, O. J., et al.
Journal of Chromatography A, 992.1, 133-140 (2003)
Xiaojie Liu et al.
Frontiers in plant science, 8, 903-903 (2017-06-15)
The high structural diversity of plant metabolites suggests that interactions among them should be common. We investigated the effects of single metabolites and combinations of plant metabolites on insect herbivores. In particular we studied the interacting effects of pyrrolizidine alkaloid
W Dermauw et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 42(7), 455-465 (2012-04-03)
The cys-loop ligand-gated ion channel (cysLGIC) super family of Tetranychus urticae, the two-spotted spider mite, represents the largest arthropod cysLGIC super family described to date and the first characterised one within the group of chelicerates. Genome annotation, phylogenetic analysis and
Marcos A Maioli et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 27(2), 570-579 (2012-11-13)
Abamectin (ABA), which belongs to the family of avermectins, is used as a parasiticide; however, ABA poisoning can impair liver function. In a previous study using isolated rat liver mitochondria, we observed that ABA inhibited the activity of adenine nucleotide
Ciler Celik-Ozenci et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 61(3), 310-317 (2011-09-29)
Despite the known adverse effects of abamectin pesticide, little is known about its action on male fertility. To explore the effects of exposure to abamectin on male fertility and its mechanism, low (1mg/kg/day) and high dose (4 mg/kg/day) abamectin were
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.