Merck
W230316
Sigma-Aldrich
シトラール
greener alternative
natural, ≥96%, FCC, FG
別名:
3,7-ジメチル-2,6-オクタジエナール, ゲラニアールとネラールの混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥23,100
9 KG
¥173,000
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥23,100
9 KG
¥173,000
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS番号:
分子量:
152.23
FEMA番号:
2303
Beilstein:
1721871
EC Number:
欧州評議会番号:
109c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.020
NACRES:
NA.21
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
Litsea cubeba Pers.
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 200 °C)
アッセイ
≥96%
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial)
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
citral (neral+geranial)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fresh; lemon; sweet
SMILES記法
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
  • Citrus psyllids(ミカンキジラミ)における DcitOBP9 の結合親和性と特性の調査:この研究では、Citrus psyllids(ミカンキジラミ)における主要な臭気結合タンパク質である DcitOBP9 とシトラールの相互作用を調査し、害虫の行動と環境にやさしい害虫管理戦略の潜在的な標的についての洞察を提供しています(Pei et al., 2024)。
  • Candida albicans と Gardnerella vaginalis による混合性膣炎に対するシトラールとカルバクロールの相乗的な抗病原性効果:in vitro および in vivo 研究。:混合性膣炎の病原体に対する強力な抗病原性戦略としてのシトラールとカルバクロールの併用使用を示し、非抗生物質治療の有望な先駆けとなることを示しています(Jothi and Gowrishankar, 2024)。
  • ポリエトキシル化フラボノイド(PMF)を配合したシトラールとキトサン複合コーティング剤が柑橘類の保存に及ぼす影響:果実の耐性という観点から:シトラールを配合したコーティング剤を使用した革新的な食品保存技術について考察し、柑橘類の貯蔵寿命と品質の向上を図り、食品技術における重要な問題に取り組んでいます(Li et al., 2024)。
  • Rhizoctonia solani に対する新規シトラールアミド誘導体の合成、抗真菌活性および作用機序:持続可能な農業への応用が期待される作物の真菌病の新たな制御法として、抗真菌剤としてのシトラール誘導体の合成を研究しています(Zhang et al., 2024)。
調製ノート
抽出方法:木の実からの水蒸気蒸留。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
98 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W230316-SAMPLE-K:
W230316-1KG:
W230316-BULK-K:
W230316-9KG:
W230316-4KG:
W230316-BULK:
W230316-9KG-K:
W230316-4KG-K:
W230316-SAMPLE:
W230316-1KG-K:
W230316-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jon Lalko et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(1), 62-73 (2008-03-21)
Citral [CAS# 5392-40-5; EINECS# 226-394-6; RIFM # 116; cis- and trans-3,7-dimethyl-2,6-Octadienal] is an important fragrance ingredient appreciated for its powerful lemon-aroma. It is widely used in fragrance formulations and incorporated into numerous consumer products. A comprehensive review of the dermal
Lawrence E Marks et al.
Physiology & behavior, 105(2), 443-450 (2011-09-21)
Stimulus context affects judgments of intensity of both gustatory and olfactory flavors, and the contextual effects are modality-specific. Does context also exert separate effects on the gustatory and olfactory components of flavor mixtures? To answer this question, in each of
Xiaoqing Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 402-409 (2011-12-14)
Multilayer emulsions containing citral were prepared by the layer-by-layer deposition technique based on the electrostatic interaction between negatively charged emulsion droplets and two positively charged biopolymer coatings, chitosan (CS) and ε-polylysine (EPL). The optimum concentrations of both CS and EPL
Masrat Maswal et al.
Food chemistry, 138(4), 2356-2364 (2013-03-19)
Citral is a flavour component widely used in food and cosmetic industries, but is chemically unstable and degrades over time in aqueous solutions due to acid-catalysed and oxidative reactions leading to loss of desirable flavour. The present study reveals the
Francesca Patrignani et al.
International journal of food microbiology, 160(3), 273-281 (2013-01-08)
High pressure homogenization (HPH) technique is able to significantly reduce spoilage microbiota in fruit juice. On the other hand, aroma compounds and essential oils can have a key role in the microbial stability of these products. For this reason, the
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the apparent molarity of Citral, Products W230316, C83007, and W230308?
    1 回答
    1. The apparent molarity of a neat liquid may be calculated from the density and molecular weight.  In the case of citral, the density is 0.888 g/mL and the molecular weight is 152.23 g/mole. By writing the density as 888 g/L, the calculation is 888 g/L divided by 152.23 g/mole = 5.83 mole/L, or 5.83 M.