Merck
W507709
Sigma-Aldrich
L-フェンコン
≥98%
別名:
(1R)-(−)-フェンコン, (−)-1,3,3-トリメチル-2-ノルボルナノン, (−)-フェンコン, (1R)-1,3,3-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,130
5 KG
¥129,000
¥8,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,130
5 KG
¥129,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
FEMA番号:
4519
Beilstein:
2042710
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥8,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥98%
光学活性
[α]20/D −51°, neat
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous; earthy; woody
SMILES記法
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI Key
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-フェンコンは、Lavandula dentate(ラベンダー)などの植物のエッセンシャルオイルに含まれるモノテルペンです。[1] 貯蔵製品に影響を及ぼす最もよく見られる2種類の虫Sitophilus oryzae(ココクゾウムシ)とTribolium castaneum(コクヌストモドキ)に対して強力な燻蒸活性を発揮します。この能力のため、これらの虫に対する生物的防除剤の開発の有望な候補となっています。[2]
免責事項
研究開発用途向け、またはEU以外の食品用途向け。&小売販売用ではありません。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
151.7 °F - closed cup
引火点(℃)
66.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W507709-100G-K:
W507709-SAMPLE:
W507709-BULK-K:
W507709-100G:
W507709-1KG-K:
W507709-5KG:
W507709-1KG:
W507709-VAR-K:
W507709-SAMPLE-K:
W507709-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fumigant and contact toxicities of monoterpenes to Sitophilus oryzae (L.) and Tribolium castaneum (Herbst) and their inhibitory effects on acetylcholinesterase activity.
Abdelgaleil SA, et al.
Journal of Chemical Ecology, 35(5), 518-525 (2009)
Chemical composition of the leaf and flower essential oils of Tunisian Lavandula dentata L.(Lamiaceae).
Touati B, et al.
Chemistry and Biodiversity, 8(8), 1560-1569 (2011)
Philip C Bulman Page et al.
The Journal of organic chemistry, 67(22), 7787-7796 (2002-10-26)
The first two stable enantiomerically pure chiral N-H oxaziridines, derived from camphor and fenchone, are shown to act as electrophilic sources of nitrogen upon reaction with various carbon nucleophiles. Nitrogen is transferred, together with the camphor/fenchone unit, when deprotonated esters
Dirk W Lachenmeier et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(9), 3073-3081 (2008-04-19)
Thirteen samples of authentic absinthe dating from the preban era (i.e., prior to 1915) were analyzed for parameters that were hypothesized as contributing to the toxicity of the spirit, including naturally occurring herbal essences (thujone, pinocamphone, fenchone), methanol, higher alcohols
Hua-Zhen Qin et al.
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 34(12), 1897-1899 (2012-04-17)
To study the components of volatile oil of Alpinia henryi. The volatile oil was extracted by steam distillation method,used gaseous phase-mass spectrum combination method (GC-MS) to analyze the components of volatile oil. 58 kinds of components were isolated, among them