グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
limonene (sum of D, L and DL)
官能
camphoraceous; herbaceous; minty
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W246506-1KG-K:
W246506-20KG:
W246506-VAR-K:
W246506-10KG:
W246506-SAMPLE:
W246506-20KG-K:
W246506-BULK-K:
W246506-10KG-K:
W246506-SAMPLE-K:
W246506-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック