Merck
89231
Sigma-Aldrich
(−)-α-ツジョン
≥96.0% (GC)
別名:
(1S,4R)-1-イソプロピル-4-メチルビシクロ[3.1.0]ヘキサン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
分子量:
152.23
Beilstein:
4660369
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −19.0±2.0°, neat
屈折率
n20/D 1.450
密度
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI Key
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(-)-α-ツヨンはThuja occidentalisのエッセンシャルオイルに含まれるモノテルペンケトであり、強力な抗腫瘍効果を示します。
アプリケーション
  • α-thujoneとd6-α-thujoneの6段階の全合成により、同位体で標識された代謝物への容易なアクセスが可能になります:この研究では、研究目的の同位体標識誘導体の創出に有用なα-thujoneを合成するための簡潔な方法を提示しています(Thamm et al., 2016)。
  • α-thujoneによるCD3AK細胞の増殖能・殺細胞能の増強:CD3AK細胞の増殖・細胞毒性活性を増強するα-thujoneの性能を調査し、免疫学的用途の可能性を示唆しています(Zhou et al., 2016)。
  • α-thujoneは、酸化ストレス、アポトーシス、エピジェネティックな変化、毒素合成の抑制を誘導することにより、F. graminearumに対して抗真菌活性を示します:従来の殺真菌薬の貴重な代替品となる可能性がある、Fusarium graminearumに対するα-thujoneの抗真菌効果を示しています(Teker et al., 2021)。
生物化学的/生理学的作用
GABAA受容体拮抗薬。
その他情報
キラルビルディングブロック
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
89231-5ML:
89231-1ML:
89231-BULK:
89231-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nour W Al-Haj Baddar et al.
Natural product research, 25(12), 1180-1184 (2011-07-12)
Thujone, which is the major constituent in Salvia sp. (Lamiaceae), was found to correct the lipid profile (cholesterol and triglycerides) in diabetic rats. Oral treatment with thujone (5 mg kg⁻¹ body weight dose) significantly adjusted cholesterol and triglyceride levels in
Hakam Alkhateeb et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 36(3), 361-367 (2011-05-18)
Rescue of palmitate-induced insulin resistance has been linked with improvements in fatty acid oxidation, but importantly, not always with concurrently altered AMPK or ACC2 phosphorylation. Therefore, we examined the interrelationships among AMPK, ACC2, and fatty acid oxidation under 12 controlled
Ilioara Oniga et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 114(2), 593-595 (2010-08-13)
The quantitative and qualitative analysis of essential oils obtained from Salvia officinalis L. (Lamiaceae) cultivated in Romania is reported in this paper. The essential oils were obtained from fresh and dried material harvested from plants cultivated in Cluj (Romania) and
Dirk W Lachenmeier et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 58(3), 437-443 (2010-08-24)
Thujone is a natural substance found in plants commonly used in foods and beverages, such as wormwood and sage, as well as in herbal medicines. The current limits for thujone in food products are based on short-term animal studies from
Pro-apoptotic and anti-angiogenic properties of the a/?-thujone fraction from Thuja occidentalis on glioblastoma cells.
Torres A, et al.
Journal of Neuro-Oncology, 128(1), 9-19 (2016)