Merck
W399817
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-ブタノール
greener alternative
natural, 99%, FG
別名:
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥10,900
1 KG
¥36,400
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥10,900
1 KG
¥36,400
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
FEMA番号:
3998
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.076
NACRES:
NA.21
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
99%
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
10 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
alcohol; whiskey; wine-like
SMILES記法
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
アプリケーション
  • Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
108.5 °F - closed cup
引火点(℃)
42.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W399817-100G-K:
W399817-4KG:
W399817-SAMPLE-K:
W399817-4KG-K:
W399817-VAR-K:
W399817-1KG-K:
W399817-SAMPLE:
W399817-100G:
W399817-1KG:
W399817-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marianthi Karali et al.
PloS one, 6(7), e22166-e22166 (2011-08-06)
Gene transfer using adeno-associated viral (AAV) vectors has been successfully applied in the retina for the treatment of inherited retinal dystrophies. Recently, microRNAs have been exploited to fine-tune transgene expression improving therapeutic outcomes. Here we evaluated the ability of retinal-expressed
Marilyn C Erickson et al.
Journal of food protection, 78(12), 2156-2169 (2015-11-29)
Microbial spoilage of salmon occurs during extended refrigerated storage and is often accompanied by unpleasant aromas. When spoilage is detected, it is assumed that consumers will reject the product for consumption. Because sensory panels of trained individuals or consumers are
Xi Zhang et al.
PloS one, 9(12), e114845-e114845 (2014-12-23)
The objective of this research was to determine the effect of sugar or fatty acid in sugar ester compounds on the surface-active properties and antimicrobial activities of these compounds. Disaccharides of medium-chain fatty acid monoesters were synthesized through transesterifications by
Margaux Cameleyre et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(44), 9777-9788 (2015-11-04)
This study focused on the impact of five higher alcohols on the perception of fruity aroma in red wines. Various aromatic reconstitutions were prepared, consisting of 13 ethyl esters and acetates and 5 higher alcohols, all at the average concentrations
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage