Merck
W217816
Sigma-Aldrich
Butyl alcohol
greener alternative
natural, ≥99.5%, FCC, FG
別名:
1-ブタノール, n-ブタノール, ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥8,940
8 KG
¥28,800
¥8,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥8,940
8 KG
¥28,800
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
FEMA番号:
2178
Beilstein:
969148
EC Number:
欧州評議会番号:
52c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.004
NACRES:
NA.21
¥8,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.55 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
balsamic; sweet; whiskey
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブチルアルコールは、香味添加剤として使用できる脂肪族アルコールです。[1]キノコの主な揮発性成分の1つとして同定されています。[2]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品はバイオ製品であり、グリーンケミストリーの原則“危険有害性の低い化学合成”および“再生可能な原料の使用”における主な改善を表しています。
アプリケーション
  • 4 ℃ で好気的に保存した 5 種類の食肉製品における、揮発性プロファイルの変化の原因となる化合物を特定・定量するための新しい HS-SPME-GC-MS 分析法:この論文では、貯蔵食肉製品の品質および安全性に影響を与えるブチルアルコールなどの揮発性化合物を検出・定量するための新しい分析法が紹介されています(Acquaticci et al., 2024)。
  • 伝統的発酵食品由来の非サッカロミセス酵母がビール香気に及ぼす影響:HS-SPME-GC/MS とケモメトリックスを組み合わせた解析:この研究では、発酵プロセスにおけるブチルアルコールの役割と風味開発に焦点を当て、非サッカロミセス酵母がビールのアロマプロファイルにどのような影響を与えるかを調査しています(Cao et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217816-VAR-K:
W217816-8KG-K:4548173967196
W217816-4KG-K:
W217816-BULK-K:
W217816-4KG:
W217816-1KG:
W217816-1KG-K:4548173967189
W217816-SAMPLE-K:
W217816-8KG:
W217816-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 319-320 (1997)
Volatile components of mushroom (Agaricus subrufecens)
Chen CC & Wu CM
Journal of Food Science, 49(4), 1208-1209 (1984)
R W Wulkan et al.
The International journal of biochemistry, 18(11), 1045-1051 (1986-01-01)
The butanol extraction method of Morton (1950), a routine step in enzyme purification, is discussed with special reference to a hydrophobic form of alkaline phosphatase from human liver tissue. This form slowly precipitates from butanol-extracted liver tissue homogenates stored at
Joel G Davis et al.
Nature, 491(7425), 582-585 (2012-11-23)
Hydrophobic hydration is considered to have a key role in biological processes ranging from membrane formation to protein folding and ligand binding. Historically, hydrophobic hydration shells were thought to resemble solid clathrate hydrates, with solutes surrounded by polyhedral cages composed
Pazhamalai Anbarasan et al.
Nature, 491(7423), 235-239 (2012-11-09)
Nearly one hundred years ago, the fermentative production of acetone by Clostridium acetobutylicum provided a crucial alternative source of this solvent for manufacture of the explosive cordite. Today there is a resurgence of interest in solventogenic Clostridium species to produce