由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; fruity
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W220108-SAMPLE:
W220108-4KG-K:4548173967455
W220108-BULK-K:
W220108-1KG:
W220108-4KG:
W220108-1KG-K:4548173967448
W220108-VAR-K:
W220108-SAMPLE-K:
W220108-9KG-K:
W220108-9KG:
試験成績書(COA)