Merck
W385808
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
≥97%
別名:
Isoamyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
104.21
FEMA番号:
3858
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.171
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W385808-SAMPLE:
W385808-BULK:
W385808-VAR:
W385808-1KG:4548173980539
W385808-100G:4548173980522
W385808-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)