Merck
W366706
Sigma-Aldrich
ジフェニルエーテル
≥99%, FG
別名:
ジフェニルオキシド, フェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥14,000
10 KG
¥43,800
25 KG
¥66,300
¥14,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥14,000
10 KG
¥43,800
25 KG
¥66,300
About This Item
化学式:
(C6H5)2O
CAS番号:
分子量:
170.21
FEMA番号:
3667
Beilstein:
1364620
EC Number:
欧州評議会番号:
2201
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.035
NACRES:
NA.21
¥14,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
蒸気密度
>5.86 (25 °C, vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
solid or liquid
自己発火温度
1144 °F
expl. lim.
1.5 %
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
geranium; green
SMILES記法
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TTR(7276)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジフェニルエーテルは、ビディタバコなどのタバコ製品[1] の香味添加剤として使用されます。[2]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W366706-10KG-K:4548173979670
W366706-BULK-K:
W366706-VAR-K:
W366706-10KG:
W366706-25KG-K:4548173979694
W366706-1KG:
W366706-SAMPLE:
W366706-25KG:
W366706-1KG-K:4548173979687
W366706-SAMPLE-K:
W366706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantification of flavor-related compounds in the unburned contents of bidi and clove cigarettes.
Stanfill SB, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(22), 8580-8588 (2006)
Quantitation of ten flavor compounds in unburned tobacco products.
Lisko JG, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(13), 4698-4704 (2014)
Xingyu Wang et al.
ChemSusChem, 5(8), 1455-1466 (2012-05-03)
The conversion of lignin, the most recalcitrant of the biopolymers, is necessary for a carbon-efficient utilization of lignocellulosic materials. In this context, hydrogenolysis of lignin is a process receiving increasing attention. In this report, the solvent effects on the hydrogenolysis
Sindra L Summoogum et al.
Chemosphere, 85(2), 143-150 (2011-07-09)
This article examines the thermal decomposition of alpha-cypermethrin, one of the most common pyrethroid pesticides. The objective was to identify its decomposition pathways and to gain an understanding into the formation of toxic species in the environment, including those that
Hua Xu et al.
Biochemistry, 47(14), 4228-4236 (2008-03-14)
Approximately one-third of the world's population carries Staphylococcus aureus. The recent emergence of extreme drug resistant strains that are resistant to the "antibiotic of last resort", vancomycin, has caused a further increase in the pressing need to discover new drugs