Merck
W381512
Sigma-Aldrich
Vanillyl ethyl ether
greener alternative
natural (US), 98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥18,300
1 KG
¥112,000
¥18,300
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥18,300
1 KG
¥112,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
FEMA番号:
3815
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
04.094
NACRES:
NA.21
¥18,300
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
clove; spicy; vanilla
SMILES記法
OC1=C(OC)C=C(COCC)C=C1
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-7-8-4-5-9(11)10(6-8)12-2/h4-6,11H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
KOCVACNWDMSLBM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W381512-VAR-K:
W381512-BULK-K:
W381512-100G-K:4548173356082
W381512-SAMPLE-K:
W381512-1KG-K:4548173356099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor