Merck
W379620
Sigma-Aldrich
バニリルブチルエーテル
≥96%, FG
別名:
4-(ブトキシメチル)-2-メトキシ-フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥22,000
1 KG
¥127,000
5 KG
¥298,000
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥22,000
1 KG
¥127,000
5 KG
¥298,000
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2O(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
210.27
FEMA番号:
3796
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.093
NACRES:
NA.21
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
creamy; vanilla
SMILES記法
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
InChI Key
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ヒトボランティアにおける低用量反復曝露によるカプサイシンに対する誘導性脱感作。: このランダム化比較試験では、低用量反復曝露によるカプサイシンの脱感作効果を調査します。この研究は、カプサイシンに対する感受性を低下させる代替手段としてのバニリルブチルエーテルの潜在的な応用に関する洞察を提供します。(Nolden et al., 2024)。
  • カプサイシンと構造的に関連するバニロイド類似体の一過性受容体電位バニロイド 1 チャネルへの影響。: この研究では、バニリルブチルエーテルを含むさまざまなバニロイド類似体が TRPV1 チャネルに与える影響を調査し、その生化学的相互作用と潜在的な治療用途に焦点を当てています。(Oka et al., 2022)。
  • 植物ベースのバニリン誘導体置換ポリスチレンフィルム上の液晶の垂直配向。: この研究では、バニリルブチルエーテルを含むバニリン誘導体の液晶配向への使用を検討しており、ディスプレイ技術の進歩につながる可能性があります。(Ju et al., 2019)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W379620-BULK:
W379620-100G:4548173908892
W379620-1KG:4548173908908
W379620-VAR:
W379620-5KG:4548173908915
W379620-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)