Merck
W397025
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
greener alternative
natural, ≥93%
別名:
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,000
1 KG
¥223,000
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,000
1 KG
¥223,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O4
CAS番号:
分子量:
198.22
FEMA番号:
3970
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.176
NACRES:
NA.21
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥93%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
caramel; brown; sweet
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W397025-VAR:
W397025-BULK:
W397025-BULK-K:
W397025-VAR-K:
W397025-100G-K:
W397025-SAMPLE-K:
W397025-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)