Merck
W310808
Sigma-Aldrich
バニリンアセタート
≥98%, FG
別名:
酢酸4-ホルミル-2-メトキシフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥14,200
1 KG
¥29,200
5 KG
¥112,000
¥14,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥14,200
1 KG
¥29,200
5 KG
¥112,000
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
CAS番号:
分子量:
194.18
FEMA番号:
3108
EC Number:
欧州評議会番号:
225
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.035
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; sweet; vanilla
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥14,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
mp
77-79 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; sweet; vanilla
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W310808-5KG-K:4548173975184
W310808-BULK-K:
W310808-VAR-K:
W310808-100G-K:4548173975160
W310808-SAMPLE:
W310808-100G:
W310808-SAMPLE-K:
W310808-5KG:
W310808-1KG:
W310808-1KG-K:4548173975177
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor