Merck
W362320
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone
≥96%, natural (US), FG
別名:
Ethyl furanone, Homofuraneol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,390
25 G
¥16,900
¥9,390
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,390
25 G
¥16,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
FEMA番号:
3623
Enzyme Commission number:
248-513-0
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.084
NACRES:
NA.21
¥9,390
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
アッセイ
≥96%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
berry; wine-like
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
InChI Key
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W362320-100G-K:
W362320-BULK-K:
W362320-VAR-K:
W362320-25G-K:
W362320-5G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)