由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
97%
mp
129-133 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; coffee; brown; sweet
SMILES記法
CC1=C(O)C(=O)CO1
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
InChI Key
DLVYTANECMRFGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W363501-25G:
W363501-SAMPLE:
W363501-VAR-K:
W363501-SAMPLE-K:
W363501-100G:
W363501-1KG:
W363501-25G-K:4548173338897
W363501-1KG-K:4548173338880
W363501-BULK-K:
W363501-100G-K:4548173338873