Merck
W357405
Sigma-Aldrich
4-メチルノナン酸
≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3574
EC Number:
欧州評議会番号:
11925
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.062
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
292-293 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty
SMILES記法
CCCCCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-9(2)7-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
WQTZCQIRCYSUBQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W357405-VAR-K:
W357405-BULK:
W357405-1KG-K:4548173909349
W357405-25G:
W357405-25G-K:4548173909356
W357405-SAMPLE:
W357405-SAMPLE-K:
W357405-100G-K:4548173909332
W357405-1KG:
W357405-100G:
W357405-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca Hollenbach et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(17) (2020-08-23)
Glycolipids are a class of biodegradable surfactants less harmful to the environment than petrochemically derived surfactants. Here we discuss interfacial properties, foam stability, characterized in terms of transient foam height, gas volume fraction and bubble diameter as well as texture
Hardy Z Castada et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(19), 1641-1650 (2017-07-29)
4-Methyloctanoic acid, 4-ethyloctanoic acid, 4-methylnonanoic acid, and 3-methylindole are primary contributors to the distinctive aroma and flavor of lamb meat. The reactions of H The chemical ionization of pure standards of 4-ethyloctanoic acid, 4-methyloctanoic acid, 4-ethylnonanoic acid, and 3-methylindole was
Dorothee Eibler et al.
Journal of chromatography. A, 1505, 87-95 (2017-05-24)
Short chain 4-alkyl-branched fatty acids are character impact compounds of the flavor of sheep and goat milk and meat. Due to their methyl or ethyl branches these volatile fatty acids are chiral, and both enantiomers are characterized by different aroma