由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; lard; oily; acidic
SMILES記法
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- RIFM の香料成分安全性評価、2-メチルヘキサン酸、CAS 登録番号 4536-23-6 の更新:この研究では、香料用途に使用される 2-メチルヘキサン酸の安全性評価が更新されています(Api et al., 2024)。
- 新しい分岐酸エステルのサステイナブルなバイオ触媒プロセス:この論文では、2-メチルヘキサン酸を前駆体として利用した、分岐酸エステルの合成のための新しいバイオ触媒法が紹介されています(Montiel et al., 2021)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W319104-VAR-K:
W319104-SAMPLE-K:
W319104-100G:
W319104-5KG:
W319104-SAMPLE:
W319104-BULK-K:
W319104-1KG:
W319104-100G-K:4548173975795
W319104-1KG-K:4548173975801
W319104-5KG-K:
アクティブなフィルタ