Merck
W329002
Sigma-Aldrich
3-ヘキサノン
≥97%
別名:
エチルプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COC2H5
CAS番号:
分子量:
100.16
FEMA番号:
3290
Beilstein:
1738025
EC Number:
欧州評議会番号:
4125
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.096
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; waxy; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Hexanone has been reported as one of the volatile organic compounds (VOCs) in pandan leaves, strawberry and acerola fruit.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W329002-VAR:
W329002-BULK:
W329002-100G:4548173976754
W329002-SAMPLE:
W329002-1KG:4548173976761
W329002-25G:4548173976778
文書ライブラリにアクセスする
Volatile composition of pandan leaves (Pandanus amaryllifolius).
Flavor chemistry of ethnic foods, 105-109 (1999)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)
Blas Agut et al.
The New phytologist, 207(3), 790-804 (2015-03-17)
The citrus rootstocks sour orange and Cleopatra mandarin display differential resistance against Tetranychus urticae. Sour orange plants support reduced oviposition, growth rates and damage compared with Cleopatra mandarin plants. Jasmonic acid signalling and flavonoid accumulation have been revealed as key
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)