Merck
W354007
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルピリジン
≥99%
別名:
2,6-ルチジン, 2,6-ジメチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
FEMA番号:
3540
Beilstein:
105690
EC Number:
欧州評議会番号:
11381
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.065
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
bread; nutty
SMILES記法
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジメチルピリジンは、醤油[1]および茹でたそば粉[2]に含まれることが報告されている揮発性フレーバー化合物です。また、葉巻やタバコ煙に含まれる主な揮発性塩基の1つでもあります。[3][4]
アプリケーション
  • 葉巻タバコの葉の発酵過程における優勢な微生物叢と主な風味物質の相関性に関する研究:この研究では、たばこ発酵における 2,6-ジメチルピリジンの役割を調査し、風味開発と微生物活動への影響に焦点を当てています。これは、たばこ業界における製品品質の最適化に不可欠な要素です(Wu et al., 2023)。
  • 2-モノおよび 2,6-ジ置換ピリジン類の銀(I)およびハロゲン(I)錯体における結合に対するオルト置換基の影響:詳細な実験研究および理論研究:この研究では、2,6-ジメチルピリジンなどの修飾が金属錯体の結合や反応性にどのように影響するかを詳細に調査し、新しい触媒システムや電子工学材料の設計に影響を与える可能性のある洞察を提供しています(Kumar et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F
引火点(℃)
32 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W354007-SAMPLE-K:
W354007-10KG-K:
W354007-1KG-K:
W354007-1KG:
W354007-BULK-K:
W354007-BULK:
W354007-5KG:
W354007-SAMPLE:
W354007-10KG:
W354007-VAR-K:
W354007-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical studies on tobacco smoke. LXI. Volatile pyridines: Quantitative analysis in mainstream and sidestream smoke of cigarettes and cigars.
Brunnemann KD, et al.
Analytical Letters, 11(7), 545-560 (1978)
Shoyu (soy sauce) volatile flavor components: basic fraction.
Nunomura N, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 42(11), 2123-2128 (1978)
Volatile flavor compounds of boiled buckwheat flour
Yajima I, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 47(4), 729-738 (1983)
The volatile bases of cigar smoke.
Osman S & Barson J.
Phytochemistry, 3(5), 587-590 (1964)
James R Frost et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(38), 13261-13277 (2015-08-01)
Since their isolation almost 20 years ago, the callipeltosides have been of long standing interest to the synthetic community owing to their unique structural features and inherent biological activity. Herein we present our full research effort that has led to the