Merck
L4001
Sigma-Aldrich
3,4-ルチジン
98%
別名:
3,4-ジメチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
106583
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccncc1C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
NURQLCJSMXZBPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
L4001-VAR:
L4001-100G:
L4001-5G:
L4001-BULK:
L4001-500G:
L4001-500ML:
L4001-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer