Merck
W335400
Sigma-Aldrich
ヘキシルトランス-2-ブテノエート
≥95%, FG
別名:
クロトン酸ヘキシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
3354
EC Number:
欧州評議会番号:
10688
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.266
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; pear; pineapple; sweet
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
InChI Key
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F
引火点(℃)
89 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W335400-BULK-K:
W335400-VAR-K:
W335400-1KG-K:4548173341026
W335400-9KG-K:4548173341033
W335400-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)