Merck
W347701
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedithiol
≥99%, FG
別名:
2,3-Dimercaptobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥27,000
1 KG
¥257,000
¥27,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥27,000
1 KG
¥257,000
About This Item
化学式:
CH3CH(SH)CH(SH)CH3
CAS番号:
分子量:
122.25
FEMA番号:
3477
EC Number:
欧州評議会番号:
725
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.022
NACRES:
NA.21
¥27,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.5194 (lit.)
bp
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
InChI Key
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W347701-SAMPLE:
W347701-1KG-K:4548173340173
W347701-25G-K:4548173340180
W347701-SAMPLE-K:
W347701-1KG:
W347701-BULK-K:
W347701-100G-K:4548173340166
W347701-100G:
W347701-25G:
W347701-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)