由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244503-4KG-K:4548173969527
W244503-9KG:
W244503-1KG:
W244503-SAMPLE:
W244503-VAR-K:
W244503-SAMPLE-K:
W244503-BULK-K:
W244503-20KG-K:4548173969510
W244503-9KG-K:4548173969534
W244503-1KG-K:4548173969503
W244503-800G:
W244503-8KG:
W244503-4KG:
W244503-20KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック